606472
4-Hydroxybenzoic acid-13C7
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
214-215 °C (lit.)
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clave InChI
FJKROLUGYXJWQN-BNUYUSEDSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)