Merck
603872
Sigma-Aldrich
Phthalic-13C6 anhydride
99 atom % 13C
Sinónimos:
1,3-Isobenzofurandione-13C6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C2H4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
154.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O=C1OC(=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
LGRFSURHDFAFJT-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)