602760
Oxygen-17O2
20 atom % 17O
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
20 atom % 17O
assay
99% (CP)
form
gas
mass shift
M+2
SMILES string
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
InChI key
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)