600156
Methane-13C
30 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled methane
About This Item
Productos recomendados
vapor density
0.55 (vs air)
isotopic purity
30 atom % 13C
mol wt
16.34 by atom % calculation (30 atom % 13C)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-306.4 °F - closed cup
flash_point_c
-188 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)