596779
13CO2/Nitrogen(RG)/Oxygen(RG) Gas Mixture
ratio (0.033 : 96.97 : 3), 10% 13C
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
Productos recomendados
pureza isotópica
10% 13C
Formulario
gas
composición
ratio (0.033 : 96.97 : 3)
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)