594784
2-Naphthyl isocyanide
95%
Sinónimos:
2-Isocyanonaphthalene, 2-Naphthalenylisonitrile
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
mp
60-64 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[C-]#[N+]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7N/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H
InChI key
ZZKQDMRCHFQQCQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?