591173
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N,d17
97 atom %, 98% (CP)
Sinónimos:
2,2,6,6-Tetra(methyl-d3)-4-piperidinone-1,3,3,5,5-d5-1-15N
About This Item
Productos recomendados
description
TEMPONE precursor
isotopic purity
97 atom %
assay
98% (CP)
form
solid
mp
34-38 °C (lit.)
mass shift
M+18
SMILES string
[2H][15N]1C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C1(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h10H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,10+1/hD
InChI key
JWUXJYZVKZKLTJ-AWFCJHQLSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
163.9 °F - closed cup
flash_point_c
73.3 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)