588121
1-Propanol-1,1-d2
98 atom % D
Sinónimos:
Propyl-1,1-d2 alcohol
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
density
0.830 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(O)CC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3D2
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-SMZGMGDZSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)