578991
Acetanilide-2,3,4,5,6-d5
99 atom % D
Sinónimos:
N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetamide
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
form
solid
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
density
1.266 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(C)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
FZERHIULMFGESH-VIQYUKPQSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)