Merck
576557
Sigma-Aldrich
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
≥95%
Sinónimos:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
219.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
63-68 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2N
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8H,14H2,1-4H3
Clave InChI
ZCJRWQDZPIIYLM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant involved in synthesis of:
  • Indolo[3,4-cd][1]benzazepines via Pictet-Spengler-type cyclizations
  • Antimicrobial amphiphilic aryl peptideomimetics
  • Pyridoquinazolines and benzo[h][1,6]naphthyridines via intramolecular electrophilic substitution reactions
  • Thienopyridine derivatives
  • Dihydroquinolones
  • Methacrylamidophenylboronic acids
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)