Merck
576514
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(decyloxy)benzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3(CH2)9O)2C6H4
Número de CAS:
Peso molecular:
390.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
98%
form
liquid crystal
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCCCC)cc1
InChI
1S/C26H46O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-27-25-19-21-26(22-20-25)28-24-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18,23-24H2,1-2H3
Inchi Key
MMGPQYJNRFGRQK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)