Merck
573787
Sigma-Aldrich
5-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
218-222 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1n[nH]c(N)n1
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-10-3(9)2-6-4(5)8-7-2/h1H3,(H3,5,6,7,8)
InChI key
OSZNPKRMPBUQLB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)