573515
Germanium(II) chloride dioxane complex (1:1)
Sinónimos:
Dioxanedichlorogermylene, Germanium dichloride-dioxane
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: germanium
concentración
25.3-35.8% (silver nitrate titration)
cadena SMILES
Cl[Ge]Cl.C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2.Cl2Ge/c1-2-6-4-3-5-1;1-3-2/h1-4H2;
Clave InChI
NYMJLNHIEKAQSD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- To synthesize Germanium oxide nanoparticles.
- To prepare a heterocyclic germylene complex that can be used as an atomic layer deposition precursor to fabricate germanium thin films.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?