565342
4-Amino-2,6-dichloropyridine
97%
Sinónimos:
2,6-Dichloro-4-aminopyridine
Quality Level
assay
97%
mp
169-173 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?