562521
Cesium nitrate
Cabot high-purity grade
Sinónimos:
Nitric acid cesium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Formulario
powder
mp
414 °C (lit.)
densidad
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?