562467
1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
97%
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
184-188 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cnc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)8(12)5-11-9/h1-5,12H
InChI key
JEVLGPVFFYUBRI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?