561029
3,5-Difluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
Bromo(3,5-difluorophenyl)magnesium
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
217.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.971 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cc(F)cc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H3F2.BrH.Mg/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
CURGXPMIRCWEDB-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
3,5-Difluorophenylmagnesium bromide can be used:
- As a starting material in the synthesis of cis-2-phenyl-1-amino-cyclopentanes as AMPA receptor potentiators.
- To prepare copper(I) complexes, which are used as luminescent guest molecules in organic light-emitting diodes (OLEDs).
- As an intermediate in the synthesis of 2-aminoethylbenzofuran H3 receptor antagonists.
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Highly efficient green organic light-emitting diodes containing luminescent tetrahedral copper(i) complexes
Igawa S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(3), 542-551 (2013)
Design and synthesis of a novel series of 1, 2-disubstituted cyclopentanes as small, potent potentiators of 2-amino-3-(3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl) propanoic acid (AMPA) receptors
Shepherd TA, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 45(10), 2101-2111 (2002)
4-(2-[2-(2 (R)-methylpyrrolidin-1-yl) ethyl] benzofuran-5-yl) benzonitrile and related 2-aminoethylbenzofuran H3 receptor antagonists potently enhance cognition and attention
Cowart M, et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(1), 38-55 (2005)