Merck
560243
Sigma-Aldrich
3-Benzylaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2C6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
48-52 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
Nc1cccc(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13N/c14-13-8-4-7-12(10-13)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,10H,9,14H2
InChI key
GZYMMTQDXHJALZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
111.9 °F - closed cup
flash_point_c
44.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)