556440
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
29-32 °C (lit.)
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(C#C)c(F)c1
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-4-7(9)5-8(6)10/h1,3-5H
InChI key
HRUJQXRGWQWYDH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?