556084
1-Vinyl cyclohexanol
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
74 °C/19 mmHg (lit.)
densidad
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OC1(CCCCC1)C=C
InChI
1S/C8H14O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h2,9H,1,3-7H2
Clave InChI
ZXKHOVDDJMJXQP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- 1-vinyl-1-cyclohexene
- 1-vinyl-1-cyclohexylacrylate
- cyclohexylideneacetaldehyde
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)