55452
D-α-Hydroxyisovaleric acid
≥98.0% (T)
Sinónimos:
(R)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (T)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −17±1°, c = 1% in chloroform
mp
64-67 °C
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Clave InChI
NGEWQZIDQIYUNV-SCSAIBSYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)