547980
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]samarium(III)
98%
Sinónimos:
1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine samarium(III) salt, Tris(1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazanato)samarium
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: samarium
reagent type: catalyst
mp
93-106 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)N([Sm](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Sm/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
Clave InChI
MUFPZLRACJKLCI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Heterobimetallic samarium(III) complexes
- Binuclear lanthanide complexes
Catalyst for:
- Coordination polymerization of renewable butyrolactone-based vinyl monomers
- Intramolecular hydroamination of non-activated alkenes
- Chiral functionalization of isoxazoles
- Enantioselective hydroamination / cyclization
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
36.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?