Merck
544639
Sigma-Aldrich
Methanesulfonylacetone
97%
Sinónimos:
1-(Methylsulfonyl)-2-propanone, NSC 35395
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(O)CH2SO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
136.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
mp
48-52 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
sulfone
cadena SMILES
CC(=O)CS(C)(=O)=O
InChI
1S/C4H8O3S/c1-4(5)3-8(2,6)7/h3H2,1-2H3
Clave InChI
NWEYGXQKFVGUFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methanesulfonylacetone is a sulfonyl group-containing active methylene compound. It can react with Baylis–Hillman acetates in dimethylformamide/potassium carbonate system to form ortho-hydroxyacetophenone derivatives.
Aplicación
Methanesulfonylacetone may be used in the preparation of 6-bromo-3-methanesulfonyl-2-methyl-quinolin-4-ol.
Reactant for:
  • Stereoselective preparation of chiral cyclic ketones
  • Preparation of poly-substituted pyridines
  • Multicomponent cyclocondensation with aldehydes and aminoazoles
  • Gold-catalyzed Friedlander cyclocondensation reaction
  • Radical homoallylation reactions
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
New vistas in quinoline synthesis.
Atechian S, et al.
Tetrahedron, 63(13), 2811-2823 (2007)
Synthesis of ortho-hydroxyacetophenone derivatives from Baylis?Hillman acetates.
Kim JN, et al.
Tetrahedron Letters, 43(37), 6597-6600 (2007)