Merck
540781
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Aminopyrrolidine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
86.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]/D +20°, neat
índice de refracción
n20/D 1.489 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
densidad
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m1/s1
Clave InChI
NGXSWUFDCSEIOO-SCSAIBSYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lena van Giesen et al.
Cell, 183(3), 594-604 (2020-10-31)
Animals display wide-ranging evolutionary adaptations based on their ecological niche. Octopuses explore the seafloor with their flexible arms using a specialized "taste by touch" system to locally sense and respond to prey-derived chemicals and movement. How the peripherally distributed octopus