Merck
539813
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(Br)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
240.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.528 (lit.)
bp
220-223 °C (lit.)
densidad
1.697 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2
Clave InChI
HJTLKVYOWNTDPF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3-Amino-5-bromobenzotrifluoride may be used in the synthesis of 3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Satoshi Ueda et al.
The Journal of organic chemistry, 77(5), 2543-2547 (2012-02-09)
A new biarylphosphine ligand, Me(3)(OMe)tBuXPhos (L3), was designed as a surrogate for Me(4)tBuXPhos (L1). The Me(3)(OMe)tBuXPhos could be prepared in a chromatography-free manner from inexpensive and readily available 2,3,6-trimethylphenol. Comparative studies demonstrated that a catalyst based on Me(3)(OMe)tBuXPhos displayed the