539430
Cyclohexanone diethyl ketal
97%
Sinónimos:
1,1-Diethoxycyclohexane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4360 (lit.)
bp
76-78 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketal
cadena SMILES
CCOC1(CCCCC1)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-11-10(12-4-2)8-6-5-7-9-10/h3-9H2,1-2H3
Clave InChI
MWUDABUKTZAZCX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)