536970
PAMAM dendrimer solution
50% C₁₂, generation 4, ethylenediamine core, 10 wt. % in methanol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
PAMAM-50% C12 dendrimer, ethylenediamine core, generation 4 solution, 10 wt. % in methanol
descripción
50% amino and 50% [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
Formulario
solution
mol peso
generation 4
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentración
10 wt. % in methanol
nº de grupos superficiales
64
índice de refracción
n20/D 1.345
densidad
0.8 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Forma física
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?