536083
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
97%
Sinónimos:
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
density
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(S)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6S/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3,15H
InChI key
KCAQWPZIMLLEAF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
150.1 °F - closed cup
flash_point_c
65.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?