533955
Sieber amide resin
50-100 mesh, extent of labeling: 0.3-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
9-Fmoc-amino-xanthen-3-yloxy-methyl, polymer-bound
Nivel de calidad
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.3-0.6 mmol/g loading
tamaño de partícula
50-100 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?