Merck
532908
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Quinuclidinol hydrochloride
97%
Sinónimos:
(R)-(−)-3-Hydroxyquinuclidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
163.65
Beilstein/REAXYS Number:
80123
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
optical activity
[α]20/D −35°, c = 1 in H2O
mp
344-350 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
Cl.O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6-7,9H,1-5H2;1H/t7-;/m0./s1
InChI key
OYEJRVVBERZWPD-FJXQXJEOSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)