531944
(R,R)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminochromium(III) chloride
Sinónimos:
(-)-Chloro[[2,2′-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)]chromium, (SP-5-13)-Chloro[[2,2′-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)]chromium
About This Item
Productos recomendados
mp
>350 °C (lit.)
Nivel de calidad
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cc2\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(c4O[Cr](Cl)Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.ClH.Cr/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;1H;/q;;+3/p-3/b37-21+,38-22+;;/t29-,30-;;/m1../s1
Clave InChI
ZWANLSXDTHQDNO-OHRASPNLSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
- Asymmetric anti-Mannich reactions
- Coupling reactions
- Ring-opening and Diels-Alder reactions
- Allylic C-H oxidation of terminal alkenes
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?