53096
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
dry, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
1-Methyl-3-ethylimidazolinium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolium chloride, 3-Ethyl-1-methylimidazolium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
form
solid
impurities
≤800 ppm water
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
370.4 °F - closed cup
flash_point_c
188 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?