528137
1,5-Dimethyltetralin
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-dimethylnaphthalene
About This Item
Productos recomendados
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
Quality Level
bp
245-249 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H16/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3,5,8,10H,4,6-7H2,1-2H3
InChI key
BMADLDGHUBLVMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)