523887
2-(Methylphenylamino)ethanol
98%
Quality Level
assay
98%
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(7-8-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
InChI key
VIIZJXNVVJKISZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?