523755
2,3,5,6-Tetramethyl-p-phenylenediamine
electronic grade, 99% trace metals basis
Sinónimos:
3,6-Diaminodurene
About This Item
Productos recomendados
grado
electronic grade
Ensayo
99% trace metals basis
mp
150-155 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1c(C)c(N)c(C)c(C)c1N
InChI
1S/C10H16N2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h11-12H2,1-4H3
Clave InChI
WCZNKVPCIFMXEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)