523097
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
87-91 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COc1ccc(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
WPXFJBPJUGMYOD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)