Merck
522686
Sigma-Aldrich
Potassium aminetrichloroplatinate(II)
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Magnus red anion salt, Potassium trichloroammineplatinate(II)
About This Item
Fórmula lineal:
KPt(NH3)Cl3
Número de CAS:
Peso molecular:
357.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
255 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.[K+].Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
InChI key
PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)