522562
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 3-Hydroxyphenylboronic acid, Pinacol cyclic ester
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
mp
94-98 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-6-5-7-10(14)8-9/h5-8,14H,1-4H3
InChI key
MUKIFYQKIZOYKT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?