518743
5-Bromoindole-3-carboxaldehyde
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
204-207 °C (lit.)
functional group
aldehyde
bromo
SMILES string
[H]C(=O)c1c[nH]c2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-1-2-9-8(3-7)6(5-12)4-11-9/h1-5,11H
InChI key
PEENKJZANBYXNB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)