518654
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
95%
Sinónimos:
2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
mp
262-268 °C (dec.) (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
InChI key
HWIIAAVGRHKSOJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?