Merck
516899
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-p-Toluenesulfinamide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4S(O)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
155.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
optical activity
[α]22/D +85°, c = 1 in chloroform
mp
118-121 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI key
YNJDSRPIGAUCEE-JTQLQIEISA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)