515736
Rhenium(VII) oxide
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Dirhenium heptoxide, Rhenium heptoxide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99.995% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: rhenium
bp
360 °C (lit.)
mp
220 °C (lit.)
density
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/7O.2Re
InChI key
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?