Merck
513962
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamic acid-β,2,3,4,5,6-d6
98 atom % D
Sinónimos:
3-Phenyl-d5-2-propenoic acid-3-d1
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5CD=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
154.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
WBYWAXJHAXSJNI-UMENIHJVSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)