510300
2-Bromo-1,4-naphthoquinone
98%
Sinónimos:
2-Bromo-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 2-Bromo-1,4-naphthalenedione, 2-Bromo-p-naphthoquinone, 3-Bromo-1,4-naphthoquinone, 3-Bromonaphthoquinone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
131-133 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadena SMILES
BrC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H5BrO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H
Clave InChI
KJOHPBJYGGFYBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- benzo[f]indolequinones
- 2-azido-1,4-naphthoquinone
- 2-allyl-3-bromo-1,4-naphthoquinone
- 2-(3-indolyl)-1,4-naphthoquinones
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)