498807
4-Methoxybenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
Chloro(4-methoxybenzyl)zinc, Chloro[(4-methoxyphenyl)methyl]zinc
About This Item
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.958 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C8H9O.ClH.Zn/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ULVBFPSIFSSTPM-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)