Merck
493023
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-penten-4-yn-3-ol
98%
Sinónimos:
Ethynyl methyl vinyl carbinol
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CC(CH3)(OH)CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
96.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
63-65 °C/100 mmHg (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(O)(C=C)C#C
InChI
1S/C6H8O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,5,7H,2H2,3H3
Clave InChI
VBATUBQIYXCZPA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Methyl-1-penten-4-yn-3-ol is an acetylenic alcohol. It reacts with ruthenium vinyl carbene to form a ten-membered η2-olefin coordinated ruthenacycle. The efficiency of different palladium catalysts for the hydrogenation of 3-methyl-1-penten-4-yn-3-ol under continuous-flow liquid-phase conditions has been evaluated. It undergoes allylic rearrangement to form cis and trans isomers of 3-methyl-2-penten-4-yn-l-ol.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
90.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Allyl rearrangement of 3-methyl-1-penten-4-yn-3-ol.
Skoda A, et al.
Chemical Papers, 43(6), 743-751 (1989)
From the Lindlar Catalyst to Supported Ligand-Modified Palladium Nanoparticles: Selectivity Patterns and Accessibility Constraints in the Continuous-Flow Three-Phase Hydrogenation of Acetylenic Compounds.
Vile G, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 20(20), 5926-5937 (2014)
1,2-Migration in the reactions of ruthenium vinyl carbene with propargyl alcohols.
Zhou X, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 1(9), 1077-1082 (2014)