492183
Dichloromethane-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Methylene-13C chloride
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
density
1.341 g/mL at 25 °C
application(s)
environmental
mass shift
M+1
SMILES string
Cl[13CH2]Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1+1
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?