Merck
492027
Sigma-Aldrich
Calcium carbonate-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Carbonic-13C acid, calcium salt
About This Item
Fórmula lineal:
Ca13CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
825 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[Ca++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
Clave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-YTBWXGASSA-L
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)