491381
2-Chloro-4-fluorotoluene-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
densidad
1.205 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3]c1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3/i1+1
Clave InChI
CSARJIQZOSVYHA-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)