Merck
491179
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-d12
98 atom % D
Sinónimos:
1,6-Hexane-d12-diamine, Hexamethylene-d12-diamine
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCD2(CD2)4CD2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Clave InChI
NAQMVNRVTILPCV-LBTWDOQPSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)